3,6-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
AS21924G100
AS21924G25
ACTIAS21924G100EA
0
CHF
ACTIAS21924G100
ACTIAS21924G25
3,6-Dichlorpicolinsäure
3,6-Dichlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS-Nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |