3-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
AS35113G1
AS35113G10
AS35113G5
ACTIAS35113G1EA
0
CHF
ACTIAS35113G1
ACTIAS35113G10
ACTIAS35113G5
3-Methylsalicylaldehyd
3-Methylsalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040798 CAS-Nummer: 824-42-0 |