2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
AS23345G1 AS23345G5
ACTIAS23345G1EA 0 CHF
ACTIAS23345G1 ACTIAS23345G5
2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol
2-Brom-4-fluor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MDL Number: MFCD03094189
CAS-Nummer: 502496-33-5