2,4-Dichlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20729G100 AS20729G25 AS20729G5
ACTIAS20729G100EA 0 CHF
ACTIAS20729G100 ACTIAS20729G25 ACTIAS20729G5
2,4-Dichlorchinazolin
2,4-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00091950
CAS-Nummer: 607-68-1