6-Brom-4-chlorchinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2437G1 AS2437G5
ACTIAS2437G1EA 0 CHF
ACTIAS2437G1 ACTIAS2437G5
6-Brom-4-chlorchinazolin
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,4878 g/mol
MDL Number: MFCD01862191
CAS-Nummer: 38267-96-8