Thiophen-2-ethylamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
AS21271G100 AS21271G25
ACTIAS21271G100EA 0 CHF
ACTIAS21271G100 ACTIAS21271G25
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
MDL Number: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9