2-Nitro-4-thiophencarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
AS35956G1
AS35956G5
ACTIAS35956G1EA
0
CHF
ACTIAS35956G1
ACTIAS35956G5
2-Nitro-4-thiophencarbonsäure
2-Nitro-4-thiophencarbonsäure
Formel:
C₅H₃NO₄S MW: 173,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052582 CAS-Nummer: 40357-96-8 |