2-Chlor-6-hydroxynicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31267G1
AS31267G5
ACTIAS31267G1EA
0
CHF
ACTIAS31267G1
ACTIAS31267G5
2-Chlor-6-hydroxynicotinsäure
2-Chlor-6-hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,5500 g/mol |
MDL Number:
MFCD09757508 CAS-Nummer: 38025-90-0 |