Cyclopropansulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21566G100 AS21566G25 AS21566G5
ACTIAS21566G100EA 0 CHF
ACTIAS21566G100 ACTIAS21566G25 ACTIAS21566G5
Cyclopropansulfonamid
Cyclopropansulfonamid
Formel: C₃H₇NO₂S
MDL Number: MFCD08705286
CAS-Nummer: 154350-29-5