6-Morpholinonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20710G1 AS20710G5
ACTIAS20710G1EA 139 CHF
ACTIAS20710G1 ACTIAS20710G5
6-Morpholinonicotinsäure
6-Morpholinonicotinsäure
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,213 g/mol
MDL Number: MFCD02682034
CAS-Nummer: 120800-52-4