4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23910G1 AS23910G5
ACTIAS23910G1EA 0 CHF
ACTIAS23910G1 ACTIAS23910G5
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
4-Brom-2,6-dinitrotoluol
Formel: C₇H₅BrN₂O₄
MDL Number: MFCD07357280
CAS-Nummer: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III