2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23834G25 AS23834G5
ACTIAS23834G25EA 0 CHF
ACTIAS23834G25 ACTIAS23834G5
2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
MDL Number: MFCD01086598
CAS-Nummer: 77815-14-6