Methyl-4-methoxysalicylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22823G100 AS22823G25
ACTIAS22823G100EA 0 CHF
ACTIAS22823G100 ACTIAS22823G25
Methyl-4-methoxysalicylat
Methyl-4-methoxysalicylat
Formel: C₉H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00008424
CAS-Nummer: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5