Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
AS36575G1
AS36575G5
ACTIAS36575G1EA
0
CHF
ACTIAS36575G1
ACTIAS36575G5
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017093 CAS-Nummer: 63435-16-5 |