Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 3-amino-5-hydroxybenzoate
AS20305G1 AS20305G25 AS20305G5
ACTIAS20305G1EA 0 CHF
ACTIAS20305G1 ACTIAS20305G25 ACTIAS20305G5
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.1620 g/mol
MDL Number: MFCD09263220
CAS-Nummer: 67973-80-2