3-Phenoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24068G25 AS24068G5
ACTIAS24068G25EA 0 CHF
ACTIAS24068G25 ACTIAS24068G5
3-Phenoxybenzonitril
3-Phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
MDL Number: MFCD05669318
CAS-Nummer: 50789-45-2