2-Phenoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24083G1
AS24083G5
ACTIAS24083G1EA
83
CHF
ACTIAS24083G1
ACTIAS24083G5
2-Phenoxybenzonitril
2-Phenoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO MW: 195,2167 g/mol |
MDL Number:
MFCD08271960 CAS-Nummer: 6476-32-0 |