Methyl-2-formylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35207G1
AS35207G5
ACTIAS35207G1EA
0
CHF
ACTIAS35207G1
ACTIAS35207G5
Methyl-2-formylbenzoat
Methyl-2-formylbenzoat
Formel:
C₉H₈O₃ |
MDL Number:
MFCD00204231 CAS-Nummer: 4122-56-9 |