3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22676G25 AS22676G5
ACTIAS22676G25EA 0 CHF
ACTIAS22676G25 ACTIAS22676G5
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
MDL Number: MFCD00181811
CAS-Nummer: 325-89-3