3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
AS33980G1
AS33980G5
ACTIAS33980G1EA
0
CHF
ACTIAS33980G1
ACTIAS33980G5
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
3'-Chlor-4'-hydroxyacetanilid
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6100 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318123 CAS-Nummer: 3964-54-3 EINECS: 223-570-4 |