L-Glutaminsäure-5-methylester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
H-Glu(OMe)-OH
AS21048G100
AS21048G25
ACTIAS21048G100EA
0
CHF
ACTIAS21048G100
ACTIAS21048G25
L-Glutaminsäure-5-methylester
L-Glutaminsäure-5-methylester
Formel:
C₆H₁₁NO₄ |
MDL Number:
MFCD00002632 CAS-Nummer: 1499-55-4 EINECS: 216-110-9 |