2-Amino-4-brom-6-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31034G1
AS31034G5
ACTIAS31034G1EA
0
CHF
ACTIAS31034G1
ACTIAS31034G5
2-Amino-4-brom-6-methylpyrimidin
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆BrN₃ |
MDL Number:
MFCD11109799 CAS-Nummer: 5734-71-4 |