2,4-Dichlorpyrimidin-5-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-cyanopyrimidine
AS20893G1 AS20893G5
ACTIAS20893G1EA 27 CHF
ACTIAS20893G1 ACTIAS20893G5
2,4-Dichlorpyrimidin-5-carbonitril
2,4-Dichlorpyrimidin-5-carbonitril
Formel: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9875 g/mol
MDL Number: MFCD09746248
CAS-Nummer: 3177-24-0