2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31780G1 AS31780G5
ACTIAS31780G1EA 0 CHF
ACTIAS31780G1 ACTIAS31780G5
2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
2-Chlorpyrimidin-5-carbonitril
Formel: C₅H₂ClN₃
MW: 139.5400 g/mol
MDL Number: MFCD10697145
CAS-Nummer: 1753-50-0