1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1622G1 AS1622G5
ACTIAS1622G1EA 94 CHF
ACTIAS1622G1 ACTIAS1622G5
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
MDL Number: MFCD00514518
CAS-Nummer: 1134-50-5