1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
AS1615G1
AS1615G5
ACTIAS1615G1EA
0
CHF
ACTIAS1615G1
ACTIAS1615G5
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179568 CAS-Nummer: 54605-72-0 |