4-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Iodopyrazole
AS21188G100 AS21188G25
ACTIAS21188G100EA 0 CHF
ACTIAS21188G100 ACTIAS21188G25
4-Iod-1H-pyrazol
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.97 g/mol
MDL Number: MFCD00005244
CAS-Nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1