Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21729G100 AS21729G25 AS21729G5
ACTIAS21729G100EA 0 CHF
ACTIAS21729G100 ACTIAS21729G25 ACTIAS21729G5
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00010097
CAS-Nummer: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5