6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50584G1 AS50584G5
ACTIAS50584G1EA 0 CHF
ACTIAS50584G1 ACTIAS50584G5
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
MDL Number: MFCD08689506
CAS-Nummer: 108281-79-4