2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24135G1 AS24135G5
ACTIAS24135G1EA 0 CHF
ACTIAS24135G1 ACTIAS24135G5
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazol
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
MDL Number: MFCD00218013
CAS-Nummer: 30235-27-9