4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
AS24212G100
AS24212G25
ACTIAS24212G100EA
0
CHF
ACTIAS24212G100
ACTIAS24212G25
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₅BrO₃ |
MDL Number:
MFCD00006927 CAS-Nummer: 81-86-7 EINECS: 201-382-3 |