Hygromycin B Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
A2175.0005 A2175.0025
A2175.0005EA 124 CHF
A2175.0005 A2175.0025
Hygromycin B Lösung
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MDL Number: MFCD06795479
CAS-Nummer: 31282-04-9