G418 Disulfat Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
A6798.0020 A6798.0050
A6798.0020EA 244 CHF
A6798.0020 A6798.0050
G418 Disulfat Lösung
G418 disulphate
G418-Disulfat wird als gebrauchsfertige sterile Lösung geliefert.
Konzentration: 50 mg/ml
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2