Allzweckhandschuhe, Canadian Rigger A210
Lieferant: Portwest
113-6878EA 6.8 CHF
113-6878
Allzweckhandschuhe, Canadian Rigger A210
Handschuhe
Diese Rindspaltleder-Handschuhe können in vielen verschiedenen Industriezweigen einschließlich Baugewerbe, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und für allgemeine Handhabungen verwendet werden.
  • Patch palm with vein protection provides good tear resistance
  • Cotton backing increases comfort and ventilation
  • Knuckle back protection
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3223X)