Flammhemmende Regenhose, Ekofisk 5806
Lieferant: SIOEN
5806/B75/1XL 5806/B75/2XL 5806/B75/3XL 5806/B75/L 5806/B75/M 5806/B75/S
113-7116EA 267 CHF
113-7116 113-7117 113-7118 113-7119 113-7120 113-7121
Flammhemmende Regenhose, Ekofisk 5806
Arbeitskleidung
Diese leichten Hosen aus Siopor® FR AST Gewebe (100 % Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST) sind wasser- und winddicht und verfügen über antistatische Eigenschaften. Das eingenähte Baumwollfutter ist flammfest.
  • Hohe Reißfestigkeit, überklebte Saumnähte
  • Vorderseitiger Hosenschlitz mit Druckknöpfen, zwei Seitenschlitze
  • Engstellung an den Knöcheln mit Klettverschluss, Taillen-Gummibund mit Tunnelzug
  • Versteckter Reißverschluss in Hosenbeinen
  • Ideal zur Kombination mit Hasnon Regenjacke
Die Hosen bieten guten Schutz vor rauer Witterung.
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)