Kabel für Vorhängeschlösser, Cobra
Lieferant: Brady
238-0032EA 223 CHF
238-0032
Kabel für Vorhängeschlösser, Cobra
Sicherheitsverriegelungen
Flexibles Kabel mit Schutzschicht zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss.
Material: Stahldraht, PVC-Beschichtung
Durchmesser: 8 mm
Länge: 200 cm