Atemmaske
Lieferant: Orkla
118-0255EA 15.6 CHF
118-0255
Atemmaske
Erste-Hilfe-Ausstattung CPR-Produkte
Diese Maske ist ein Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung. Sie begrenzt den Kontakt zwischen Ersthelfer und Opfer. Die Atemmaske besteht aus einem Kunststofftuch mit einem Einweg-Ventil, das anzeigt, welche Seite der Maske nach oben zum Ersthelfer (grün) bzw. nach unten zum Verletzten (rot) zeigen sollte.
  • Auf dem Tuch sind leicht verständliche Anleitungen abgedruckt
  • Größe des Kunststofftuchs verringert das Risiko, dass der Ersthelfer mit Blut oder Erbrochenem des Verletzten in Kontakt kommt
  • Mundstück ist so aufgebaut, dass der Ersthelfer seinen Mund weit öffnen muss und seine Lippen um die des Verletzten drücken muss, um eine dichte Versiegelung zu erzielen
  • Große Belüftungsschlitze reduzieren den Widerstand und unterstützen den Ersthelfer bei der Aufrechterhaltung der künstlichen Beatmung über einen längeren Zeitraum