Erste-Hilfe-Schränke
Lieferant: ORKLA CARE
290900 191400 291400
118-0261EA 0 CHF
118-0261 118-0254 118-0262
Erste-Hilfe-Schränke
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Stationen
First aid cabinet with double door (118-0261)
This metal cabinet has two doors that divide the cabinet into two sections. The outer section is organised as a first aid panel with easily accessible products. A plexiglass door protects the products from dust and moisture. The inner section of the cabinet consists of a lockable space for a substantial stock of refill products.
Mini-Erste-Hilfe-Schrank mit Kasten (118-0262)
Dieser kleine Metallschrank verfügt über ein Mini-Erste-Hilfe-Panel, das an der Tür befestigt ist. Nachfüllpackungen lagern im abschließbaren Schrank.
Mini-Erste-Hilfe-Kasten (118-0254)
Dieses grüne Hartkunststoff-Panel kann entweder an der Wand montiert oder am Mini-Erste-Hilfe-Schrank befestigt werden. Das Panel enthält eine Vielzahl von Erste-Hilfe-Produkten und eine Erste-Hilfe-Anleitung.
Farbe: Grün