Flammhemmende Socken, Bizflame™ SK20
Lieferant: Portwest
SK20BKR39-43 SK20BKR44-48
114-4464EA 23.6 CHF
114-4464 114-4465
Flammhemmende Socken, Bizflame™ SK20
Arbeitskleidung
Diese antistatischen Strümpfe werden aus flammfestem FR Protex™ Material (40% Protex, 30% Baumwolle, 30% FR Polyester) gefertigt.
  • Flache Zehennaht für zusätzlichen Komfort
  • Elastischer Beinabschnitt
Zertifizierungen: EN 531, EN 1149