Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa 874/874R
Lieferant: Showa
874-07 874-08 874-09 874R-09 874R-10 874R-07 874R-08 874R-11 874-10 874-11
112-5942EA 83.8 CHF
112-5942 112-5943 112-5944 112-5948 112-5949 112-5946 112-5947 112-5950 112-5945 BEST874-11
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa 874/874R
Handschuhe
Diese dünnen, leichten Handschuhe mit Butylbeschichtung schützen die Hand vor einer Bandbreite an chemischen Gefahren. Sie sind mit glatter oder rauer Struktur an den Fingerkuppen erhältlich.
  • Undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen
  • Die Stulpe mit Rollrand verhindert das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
  • Ohne Spezialbehandlung: Minimale Allergierisiken
  • Konzipiert für ein leichtes Bewegen und für den ständigen Gebrauch
  • Guter Handgelenkschutz
Ideal für Anwendungen in der Automobil- und chemischen Industrie, Metallurgie undMore Product Information