Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa 727/ 730
Lieferant: Showa
727-07 727-08 727-09 727-10 727-11 730-07 730-08 730-09 730-10 730-11
112-3207EA 47.5 CHF
112-3207 112-3208 112-3209 112-3210 112-3221 112-3223 112-3224 112-3227 112-3228 112-3229
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Showa 727/ 730
Handschuhe
Diese vollständig mit Nitril beschichteten Handschuhe sind sowohl mit Baumwollflock-Futter als auch ungefüttert erhältlich. Sie schützen die Hände vor Öl, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abschürfungen und ermöglichen gleichzeitig einen effizienten, lang wirkenden Griff.
  • Strukturierte Oberfläche bietet einen besseren Griff
  • Anatomisch geformt: Designed für gute Beweglichkeit und dauerhaftes Tragen
  • Enthält keine Silikone: Minimales Allergierisiko
  • Flüssigkeitsundurchlässiges Material eignet sich ideal für Arbeiten in fettigen und feuchten Umgebungen
  • Handschuhe mit Flockfütterung absorbieren Schweiss
  • Dünne, ungefütterte Handschuhe ermöglichen das Gefühl einer ‚zweiten Haut‘.
Ideal für die Automobil-, chemische und erdölbasierten Industrie sowie für Wartungs- und Reinigungsanwendungen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5; Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt