Dispensierflasche
Lieferant: KARTELL
328
215-6000EA 53.8 CHF
215-6000
Dispensierflasche
Flaschen Sprühflaschen
HDPE/PP.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Dispensierflasche für Flüssigkeiten mit einmaliger und/oder wiederholter Abgabe.