Nitrilhandschuhe, Showa 707FL
Lieferant: Showa
707FL-06 707FL-07 707FL-10 707FL-08 707FL-11 707FL-09
112-2748EA 44.3 CHF
112-2748 112-2749 112-2775 112-2773 112-2776 112-2774
Nitrilhandschuhe, Showa 707FL
Handschuhe
Diese gefütterten Nitril-Handschuhe mit Rollrand schützen die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Schmiermitteln und Abrieb.
  • Unsteril, ungepudert, glatte Oberfläche
  • Bequemes Baumwollfutter für ein angenehmes Tragegefühl
  • Undurchlässig, ideal für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen
  • Traktorprofil-Oberfläche und spezielle Behandlung erleichtern das Anziehen und bieten eine hohe Griffigkeit
  • Leicht an- und auszuziehen
  • Halb-wiederverwendbar: Kann ein oder mehrere Male verwendet werden
Geeignet für die Fertigungsindustrie, Labors, die Lebensmittelverarbeitung, leichte Wartungsarbeiten, Reinigungsaufgaben, Farbanwendungen, Betankungsdienste und Raffinerien.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt.