Vollmaske, X-plore® 6530
Lieferant: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 369 CHF
111-1058 111-1057
Vollmaske, X-plore® 6530
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
X-plore® 6530 kommt mit Atemfiltern aus dem umfangreichen Dräger X-plore® Rd40 Filterprogramm zum Einsatz und zeichnet sich damit für vielfältige Anwendungen aus.
  • Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet für alle Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz
  • Komfortable 5-Punkt-Bebänderung für schnelles Anlegen und Vermeidung von Druckstellen
  • Verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180°-Weitwinkel garantiert ein großes Blickfeld mit weiter Rundum-Sicht
  • Sichtscheibe aus kratzfestem und chemikalienbeständigem Triplex mit extra stabilem Edelstahl-