Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Lieferant: Dräger
3951215 3951217 3951211 3951214 3951216 3951213 3951218 3951212
111-1040EA 53.5 CHF
111-1040 111-1044 111-0759 111-0760 111-1043 111-0907 111-1045 111-1545
Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1300
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die X-plore® 1300 Serie bietet Varianten in allen drei EN-Schutzklassen: FFP1, FFP2 und FFP3. Wahlweise mit oder ohne CoolMAX™ Ausatemventil, das für einen niedrigeren Ausatemwiderstand sorgt und einen Wärmestau verhindert. Odour-Modelle gegen unangenehme Gerüche sind mit einer zusätzlichen Aktivkohleschicht ausgestattet.
  • Spezielle Hochleistungsfiltermedien werden zum CoolSafe™ Filtermaterial kombiniert und bieten dem Anwender niedrige Atemwiderstände bei hoher Filterleistung
  • Flexibler Nasenbügel ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht