Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP, Smart
Lieferant: Moldex
2435 2445 2535
111-0535EA 109 CHF
111-0535 111-0536 111-2304
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP, Smart
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Partikelfilter-Formmasken ohne Ventil oder mit verschiedenen Ventilvarianten.
  • Mit komfortablem Nasenbügel
  • DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
  • ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
  • Rundumbebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009
Bitte beachten *Einheitsgröße