Einweg-Gehörschutzstöpsel, 304
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1000106 1000107
111-1335EA 102 CHF
111-1335 111-1336
Einweg-Gehörschutzstöpsel, 304
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese gestreiften PVC-freien Schaumstoff-Stöpsel sind in zwei Größen erhältlich, um eine ordnungsgemäße und gute Passform zu gewährleisten.
  • PU-Schaumstoff passt sich sanft an den Gehörgang an, verhindert ein Zurückrutschen aus dem Gehörgang
  • Glatte, schmutzabweisende Schicht verhindert Schmutzansammlung und fördert eine ordnungsgemäße Hygiene
  • Konisches, projektilförmiges Design erleichtert Einrollen und Einführen
Sie sind ideal für Arbeitssituationen mit mittlerem/hohem Geräuschpegel geeignet, die ein hohes Maß an Komfort oder ein häufiges Wechseln erfordern bzw. in denen eine Wiederverwendung aus hygienischen Gründen nicht möglich ist.
SNR: 33 dB.
Zertifizierungen: EN 352-2:2002