VWR® Dublin, Schutzbrille
Lieferant: VWR
VWR® Dublin Dublin
111-0929EA 4.2 CHF
111-0929 VWRU89187-984
VWR® Dublin, Schutzbrille
Schutzbrillen
Leichte Schutzbrille mit transparenter Polycarbonat-Scheibe.
  • Anti-scratch/anti-fog coating
  • Moulded brow guard
  • Soft nose pad
  • Soft rubber temple pads
Gewicht: 25,5 g
Zertifizierungen: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas)