Pumpenantrieb, rotarus®
Lieferant: HIRSCHMANN
9501542 9501564 9501544 9501524 9501522 9501364 9501362 9501344 9501342 9501324 9501322 9501562 9501132 9531661 951102022 951106060 951106061 951108062 951108063 951108064 951108565 951108566 950113260 950113262 9531660 9531665 9531666
224-0117EA 5580 CHF
224-0117 224-0120 224-0118 224-0116 224-0115 224-0114 224-0113 224-0112 224-0111 224-0110 224-0109 224-0119 224-0228 224-0193 224-0224 224-0223 224-0222 224-0221 224-0220 224-0219 224-0218 224-0217 224-0227 224-0226 224-0194 224-0192 224-0191
Pumpenantrieb, rotarus®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Die rotarus® Peristaltikpumpe Serie hat eine Auswahl an verschiedenen Motoren, Gehäusen unterschiedlicher Schutzklassen und intelligenter Steuerungstechnik der Fördermengen. Diese deckt ein sehr breites Spektrum an Anwendungsbereichen im Labor und in der Industrie ab.
  • Auswechselbare Pumpenköpfe, Ein- und Multi-Kanal-Design
  • Schnelles Auswechseln aller Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
  • Kalibrierfähig
  • Mit 24 V DC zu betreiben, auch Outdoor-Nutzung ist mit entsprechendem Zubehör möglich
  • USB- und RS232-Schnittstellen zur PC-Anbindung
  • Fließrate ist abhängig