Kapillarsäulen, CP-TCEP für Alkohole im Benzin
Lieferant: VARIAN
CP7525 CP7525I5
VARICP7525EA 2860 CHF
VARICP7525 VARICP7525I5
Kapillarsäulen, CP-TCEP für Alkohole im Benzin
Chromatographiesäulen
Die CP-TCEP-Säule ist in der Lage, Benzol nach n-Dodecan abzutrennen. Darüber hinaus sorgt die hervorragende Trennleistung für die nötige Auflösung bei komplexen Gemischen wie Benzin.
  • Garantierte Analyse von Alkoholen im Benzin
  • Perfekte Peakform für genaue Trennungen von Alkoholen
  • Hohe Temperaturstabilität bis 135 °C für hohe Produktivität und längere Lebensdauer